Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Flat Disk Septa für Schraubverschlüsse
Die PTFE-ummantelten Septen verhindern den Kontakt mit dem Produkt
75.10 € - 284.00 €
Spezifikation
Menge | 144 Kartons |
---|---|
Produkttyp | Septa |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schraubgewindeverschluss für Durchstechflaschen |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Código de producto | Marca | Verschlussgröße | Durchmesser (angloamerikanisch) | Material | Dicke (angloamerikanisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Verschlussgröße | Durchmesser (angloamerikanisch) | Material | Dicke (angloamerikanisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12814871
|
DWK Life Sciences
73818-15 |
15 bis 425 mm | 0,5 in. | PTFE-beschichteter Silikonkautschuk | 0,06 in. |
126.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17791078
|
DWK Life Sciences
73816-15 |
15 bis 425 mm | 0,5 in. | PTFE-ummantelter roter Gummi | 0,06 in. |
75.10 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11833855
|
DWK Life Sciences
73818-24 |
24 bis 400 mm | 0.7 Zoll | PTFE-beschichteter Silikonkautschuk | 0,06 in. |
228.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10532583
|
DWK Life Sciences
73818X-24 |
24 bis 400 mm | 0.9 Zoll | PTFE-beschichteter Silikonkautschuk | 0,06 in. |
284.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Descripción
Die PTFE-ummantelten Septen verhindern den Kontakt mit dem Produkt
- Gute Wiederverschließbarkeit
- Dicke des roten Gummis: 0.06 in.
- PTFE-Dicke: 0.002 in.
Especificaciones
144 Kartons | |
Septa | |
Schraubgewindeverschluss für Durchstechflaschen | |
Schraubkappe |