Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Kunststoff mit Standardspitze in Mehrfachpackung
Artikelnummer. 16488955 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Violett
Weiß
Graduierungen:
0,01 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Negative Graduierungen:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16488955
Marke: DWK Life Sciences 568001110
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Durch Bestrahlung sterilisiert und für Gewebekulturarbeiten geeignet
  • Einheitlich gezogene oder geformte Spitzen und abgeschrägte oder geformte obere Enden mit Baumwollstopfen
  • Zwei Ringe in der Nähe des oberen Endes zeigen an, dass die Restmenge, die nach der Abgabe noch in der Spitze verbleibt, ausgeblast und dem gelieferten Hauptvolumen hinzugefügt werden muss
  • Das 5 ml-Format ist jetzt zweiteilig
  • Die farbcodierte Verpackung ermöglicht eine schnelle und genaue Auswahl der richtigen Pipettengröße
  • Kalibriert auf “Volumenabgabe” über die Spitze
Bestellinformation
10 ml-Pipetten in Multipack sind entweder mit normaler Spitze (1,5 mm-Durchmesser) oder breiter Spitze (3,5 mm-Durchmesser) erhältlich. Alle Größen sind entweder erhältlich in Einzelverpackungen aus Papier/Kunststoff, die in Regalspender-Packungen verpackt sind, oder in wiederverschließbaren Multipacks, die in Versandbehältern verpackt sind.
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Ja
Kalibriert Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E934
Material Kunststoff
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen mit Gewebekulturen
Skala Ja
Graduierungen 0,1 ml
Negative Graduierungen 0,3 ml
Menge 1000/Karton
Spitzenform Standard, mit Baumwollstopfen
Verpackungsart 25/Beutel
Volumen (angloamerikanisch) 0,03 oz.
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 1 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja