Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einwegpipetten aus Kunststoff, einzeln verpackt
Durch Bestrahlung sterilisiert und für Gewebekulturarbeiten geeignet
Marke: DWK Life Sciences 56900-10110
471.98 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24326" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einheitlich gezogene oder geformte Spitzen und abgeschrägte oder geformte obere Enden mit Baumwollstopfen
- Zwei Ringe in der Nähe des oberen Endes zeigen an, dass die Restmenge, die nach der Abgabe noch in der Spitze verbleibt, ausgeblast und dem gelieferten Hauptvolumen hinzugefügt werden muss
- Das 5 ml-Format ist jetzt zweiteilig
- Die farbcodierte Verpackung ermöglicht eine schnelle und genaue Auswahl der richtigen Pipettengröße
- Kalibriert auf “Volumenabgabe” über die Spitze
Bestellinformation
10 ml-Pipetten in Multipack sind entweder mit normaler Spitze (1,5 mm-Durchmesser) oder breiter Spitze (3,5 mm-Durchmesser) erhältlich. Alle Größen sind entweder erhältlich in Einzelverpackungen aus Papier/Kunststoff, die in Regalspender-Packungen verpackt sind, oder in wiederverschließbaren Multipacks, die in Versandbehältern verpackt sind.
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E 934.
Spezifikation
Ja | |
ASTM E934 | |
Kunststoff | |
Für Anwendungen mit Gewebekulturen | |
0,1 ml | |
50/Packung, 200/Karton | |
Einzeln verpackt | |
Orange | |
Serologische Pipette |
Ja | |
1,5 mm | |
Steril | |
Ja | |
3 ml | |
±0.2 ml | |
0.33 oz. | |
10 ml | |
Ja |