Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
Durch ihre Kugelnasenform halten diese Einweg-Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde einer Zentrifugation bis zu 2980 U/min Stand. Die Verschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten (Verschlüsse, siehe Herst.- Nr. 73800 und 73802).
Marke: DWK Life Sciences 73785-50
209.00 EUR gültig bis 2024-08-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21715" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : net-weight : 0.80000kg
Beschreibung
Durch ihre Kugelnasenform halten diese Einweg-Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde einer Zentrifugation bis zu 2980 U/min Stand. Die Verschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten (Verschlüsse, siehe Herst.- Nr. 73800 und 73802).
- Die Röhrchen sind auf modularen Tabletts für Sauberkeit und Sicherheit in Schrumpffolie verpackt.
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
USP, ASTM E 438 | |
Ja | |
24-400 | |
137 mm | |
29 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
50 ml | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Konisch | |
Nein | |
2980 × g |