Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- KIMAX™ Standardkonusröhrchen mit Gewindekappe
- Graduiert und kalibriert auf Volumenaufnahme
- Skala, Beschriftung und Beschriftungsbereich aus strapazierfähiger, weißer Emaillekeramik
- Kapazität: 50 ml
- Max. RZB: 2980
- Außendurchmesser des Röhrchens 29 mm, Länge 147 mm
- Graduierungsabstände (ml) 0 0–10 bis 0.5, 10–50 bis 1
- Toleranz (ml) 0 bis 1 – ±0.075, über 1 bis 2 – ±0.150, über 2 bis 5 – ±0.300, über 5 bis 10 – ±0.50, über 10 – ±1.000
- Die mitgelieferte Gewindekappe verfügt über eine PTFE-beschichtete Gummiauskleidung und ist separat verpackt. Die Ersatzkappe ist 45066 C
- 12er-Karton
- Hergestellt gemäß den Spezifikationen aus ASTM D2158
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Ausblasen |
| Zertifizierung/Konformität | USP, ASTM E 438 |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Borosilikatglas |
| Auskleidungsmaterial | PTFE |
| Gewindegröße | 24-410 |
| Toleranz | 0 bis 1ml in ±0.075ml, >1 bis 2ml in ±0.15ml, >2 bis 5ml in ±0.3ml, >5 bis 10ml ml in ±0.5ml, >10ml in ±1ml |
| Form | Konisch |
| Länge (metrisch) | 147 mm |
| Mehr anzeigen |