Learn More
DWK Life Sciences X12 Plain Reusable Centrifuge Tube without Closure
Mit konisch geformtem Boden, aus Borosilikatglas gemäß der Spezifikation ASTM E 438 Typ I, Klasse A oder B
Marke: DWK Life Sciences 45150-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Mit konisch geformtem Boden
Spezifikation
USP, ASTM E 438 | |
Wiederverwendbar | |
Konisch | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
2 ml | |
Borosilikatglas | |
66 mm | |
11 mm | |
2980 × g |