Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden, 12 ml
Mit dickeren Wänden für höhere Zentrifugationsgeschwindigkeiten Die Oberseite ist zur Festigkeit mit einem Rollrand ausgestattet.
260.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 12 ml |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Material | Borosilikatglas |
Form | Konisch |
Beschreibung
- Mit konisch geformtem Boden
- Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
Spezifikation
USP, ASTM E 438 | |
Wiederverwendbar | |
Konisch | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
12 ml | |
Borosilikatglas | |
118 mm | |
17 mm | |
2980 × g |