Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen 12,5 ml, konisch, API graduiert, VE=12 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12,5 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Mit konisch geformtem Boden, aus Borosilikatglas gemäß der Spezifikation ASTM E 438 Typ I, Klasse A oder B
- Für den Einmalgebrauch
- Mit konischem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Ausblasen |
| Zertifizierung/Konformität | USP, ASTM E 438, API 2542 |
| Kapazität (metrisch) | 12,5 ml |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit | Wird zur Bestimmung des Bodensediments und des Wassers in Erdöl verwendet |
| Toleranz | 0 bis 1 ml in 0.1 %, >1 bis 2 ml in 0.15 %, >2 bis 5 ml in 0.2 %, >5 bis 10 ml in 0.4 %, >10 bis 25 ml in 0.5 %, > bis 25 ml in 1 % |
| Form | Konisch |
| Länge (metrisch) | 118 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Mehr anzeigen |