Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität
Das KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden wird für die Prüfung von Erdölprodukten gemäß ASTM D91, D893 und D1796 verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 45239-100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- KIMAX™ Röhrchen mit dickeren Wänden für höhere Zentrifugationsgeschwindigkeiten
- Das Röhrchen hat einen permanenten roten Streifen unter der weißen Emailgraduierung, um die Ergebnisse einfach abzulesen
- Die Skalen und Legenden sind in strapazierfähiger weißer Keramik-Emaille.
- Kapazität: 100 ml
- Max. RZB: 800
- Außendurchmesser des Röhrchens 38 mm, Länge ohne Stopfen 200 mm
- Graduierungsintervalle (ml) 0–0.5 bei 0.05, 0.5–2 bei 0.1, 2–3 bei 0.2, 3–5 bei 0.5, 5–10 bei 1, 10–25 bei 5, und bei 50, 75, 100
- Toleranz (ml) 0 bis 0.1 – ±0.02, über 0.1 bis 0.3 – ±0.03, über 0.3 bis 0.5 – ±0.05, über 0.5 bis 1 – ±0.05, über 1 bis 2 – ±0.10, über 2 bis 3 – ±0.10, über 3 bis 5 – ±0.20, über 5 bis 10 – ±0.50, über 10 bis 25 – ±1.00, über 25 – ±1.00
- Packung mit 6 Stück, Karton mit 12 Stück
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
USP, ASTM E438, ASTM D91, D-893 und D-1796 | |
Ja | |
Bestimmung von Rückständen in flüssigen Erdölgasen (LP-Gasen) | |
Konisch | |
Konisch | |
0 bis 0,5 ml in Schritten von 0,05 ml, 0,5 bis 2 ml in Schritten von 0,1 ml, 2 bis 3 ml in Schritten von 0,2 ml, 3 bis 5 ml in Schritten von 0,5 ml, 5 bis 10 ml in Schritten von 1 ml, 10 bis 25 ml in Schritten von 5 ml, Und bei 50 ml, 75 ml, 100 ml | |
800 × g |
100 ml | |
Borosilikatglas | |
0 bis 0.1 ml in ±0.02 ml, >0.1 bis 0.3 ml in ±0.03 ml, >0.3 bis 0.5 ml in ±0.05 ml, >0.5 bis 1 ml in ±0.05 ml, >1 bis 2 ml in ±0.1 ml, >2 bis 3 ml in ± | |
200 mm | |
38 mm | |
Zentrifugenröhrchen |