Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Verschlüsse für Probenfläschchen
Verschluss aus schwarzem Phenolharz mit PTFE-Einlage
Marke: DWK Life Sciences 73802-18400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verschluss aus schwarzem Phenolharz mit PTFE-Einlage
- Für Medienflaschen und Fläschchen mit Schraubgewinde
- Spezielles schwarzes, mit Holz verfülltes Phenolmaterial, sehr beständig gegen Temperatureinwirkungen und Dampf beim Autoklavieren
- Eingeklebte PTFE-beschichtete Gummieinlage im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
18-400 | |
Schraubverschluss | |
Schwarz |
PTFE, Gummi | |
Phenolharz |