Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Verschlüsse für Probenfläschchen
Artikelnummer. 12184001
Click to view available options
Verschlussgröße:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 12184001
Marke: DWK Life Sciences 7380213425
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschluss aus schwarzem Phenolharz mit PTFE-Einlage
  • Für Medienflaschen und Fläschchen mit Schraubgewinde
  • Spezielles schwarzes, mit Holz verfülltes Phenolmaterial, sehr beständig gegen Temperatureinwirkungen und Dampf beim Autoklavieren
  • Eingeklebte PTFE-beschichtete Gummieinlage im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 13-425
Auskleidungsmaterial PTFE, Gummi
Produkttyp Schraubverschluss
Material Phenolharz
Farbe Schwarz