Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Doppelter Vakuum-/Gasverteiler mit Glasstopfen
Vollglasverteiler zum Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen
1955.00 €
Spezifikation
Typ | Doppelverteiler |
---|---|
Enthält | 0.5 Zoll Schläuche mit mittlerer Wandstärke, Absperrhähne, 4 mm Innendurchmesser Glas, untere Vakuumkammer, 2 Schlauchanschlüsse |
Material | Glas |
Wandschläuche (angloamerikanisch) | 0.5 Zoll |
Wandschläuche (metrisch) | 1.27 cm |
Produktcode | Marke | Anzahl Ports | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Ports | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12836658
|
DWK Life Sciences
216130-0005 |
5 | 17.7 Zoll | 45 cm |
1955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Vollglasverteiler zum Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen
- Hergestellt aus mittelwandigen 0.5 Zoll-Glasrohre
- Glas-Absperrhähne mit 4 mm-Bohrung und einem Abstand der unteren Vakuumkammervon 85 mm
- Verbindung oben rechts ist für Inertgas vorgesehen
- Verbindung unten links dient dem Vakuum
Spezifikation
Doppelverteiler | |
Glas | |
1.27 cm |
0.5 Zoll Schläuche mit mittlerer Wandstärke, Absperrhähne, 4 mm Innendurchmesser Glas, untere Vakuumkammer, 2 Schlauchanschlüsse | |
0.5 Zoll |