Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Doppelter Vakuum-/Gasverteiler mit Glasstopfen
Vollglasverteiler zum Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen
Marke: DWK Life Sciences 216130-0005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Vollglasverteiler zum Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen
- Hergestellt aus mittelwandigen 0.5 Zoll-Glasrohre
- Glas-Absperrhähne mit 4 mm-Bohrung und einem Abstand der unteren Vakuumkammervon 85 mm
- Verbindung oben rechts ist für Inertgas vorgesehen
- Verbindung unten links dient dem Vakuum
Spezifikation
Doppelverteiler | |
Glas | |
0.5 Zoll | |
17.7 Zoll |
0.5 Zoll Schläuche mit mittlerer Wandstärke, Absperrhähne, 4 mm Innendurchmesser Glas, untere Vakuumkammer, 2 Schlauchanschlüsse | |
5 | |
1.27 cm | |
45 cm |