missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Rechtwinklige Hochvakuumventile ohne O-Ring-Spitze, mit Stopfen aus PTFE

Für Vakuumanwendungen bis zu 5 x 10-7 Einheitenzeichen für Torr

Marke:  DWK Life Sciences 826610-0012

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11702235

  • 218.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote

Benachrichtigungen:

Der Polyacetal-Knopf wird für die Verwendung über 110 °C. nicht empfohlen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit präzisem Außengewinde zur Feinsteuerung
  • Nicht rotierende Welle mit Primärdichtung mit FKM O-Ring auf konischem Sitz
  • Vollständig geöffnete Position bei 1-1/2 Umdrehungen
  • Zum Entlüften bei bis zu einer halben Umdrehung
  • Die PTFE-Welle kann kontinuierlich bei Systemtemperaturen von 230 °C oder intermittierend bei 275 °C verwendet werden

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0 bis 0.47 Zoll
0 bis 1.2 cm
PTFE-Stecker
112
Rechtwinkliges Ventil
0.62 in.
1.6 cm
Borosilikatglas
0 bis 12 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt