Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ rechteckige TLC Entwicklungstanks mit Deckeln
Artikelnummer. 12766728
Click to view available options
Verschlusstyp:
Einrastdeckel
Rutschfest
Tiefe (angloamerikanisch):
10.47 Zoll
10.75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12766728
Marke: DWK Life Sciences 4161850000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Glastanks für die Entwicklung von TLC-Platten jeder Größe bis zu 20 x 20 cm
Glastanks für die Entwicklung von TLC-Platten jeder Größe bis zu 20 x 20 cm
  • Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Deckel: K416181-0000, K416186-0000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Rutschfest
Material Glasformteil
Typ Entwicklungstank
Form Rechteckig
Abmessungen (L x B x H) 10.16 x 29.8 x 27 cm (4 x 11.75 x 10.75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10.16 cm
Breite (angloamerikanisch) 11.75 Zoll
Breite (metrisch) 29.8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10.75 Zoll
Höhe (metrisch) 27 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 10.47 Zoll
Tiefe (metrisch) 26.5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 12 lbs.
Gewicht (metrisch) 5.4 kg