Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Organische Chemie im Mikrobereich LABSETS™ und Kit-Komponenten
Click to view available options
Produkttyp:
Destillationssäule
Filteradapter
Filterkolben
Hirsch-Trichter
Kurzhalskolben
Langhalskolben
Microflex Verbindungsstück für Kit für organische Chemie
Mikrospatel
Scheibe
thermometer Adapter
Menge:
10/Pckg.
100/Pckg.
5/Pckg.
Je
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Die Microflex-Kits verfügen über spezielle Verbindungsstücke und spezifisch entwickelte Glaskomponenten, die eine hohe Vielseitigkeit bieten.
- Passt in jede Labortischschublade.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Organische Chemie im Mikroskalabereich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Microflex™ Kits für die organische Chemie |
| Menge | 5/Pckg. |
| Produkttyp | Microflex Verbindungsstück für Kit für organische Chemie |