missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Organische Chemie im Mikrobereich LABSETS™ und Kit-Komponenten

Artikelnummer. 10339744
Click to view available options
Produkttyp:
Destillationssäule
Filteradapter
Filterkolben
Hirsch-Trichter
Kurzhalskolben
Langhalskolben
Microflex Verbindungsstück für Kit für organische Chemie
Mikrospatel
Scheibe
thermometer Adapter
Menge:
10/Pckg.
100/Pckg.
5/Pckg.
Je
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10339744

Marke: DWK Life Sciences 7480091005

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Komponenten für LABSETS der organischen Chemie im Mikromaßstab

  • Die Microflex-Kits verfügen über spezielle Verbindungsstücke und spezifisch entwickelte Glaskomponenten, die eine hohe Vielseitigkeit bieten.
  • Passt in jede Labortischschublade.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Organische Chemie im Mikroskalabereich
Zur Verwendung mit (Geräte) Komponententeil von Williamson-Standardlabsets und -Kits für organische Chemie
Menge Je
Kapazität (metrisch) 5 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.16 oz.
Produkttyp Langhalskolben
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt