missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Organische Chemie im Mikrobereich LABSETS™ und Kit-Komponenten
Komponenten für LABSETS der organischen Chemie im Mikromaßstab
Marke: DWK Life Sciences 7480101025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Die Microflex-Kits verfügen über spezielle Verbindungsstücke und spezifisch entwickelte Glaskomponenten, die eine hohe Vielseitigkeit bieten.
- Passt in jede Labortischschublade.
Spezifikation
Filterkolben | |
Komponententeil von Williamson-Standardlabsets und -Kits für organische Chemie | |
25 ml | |
0.84 oz. |
Organische Chemie im Mikroskalabereich | |
Je | |
14/20 |