Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hybridisierungsröhrchen
Aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A
291.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 45 mm |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Enthält | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Enthält | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13470587
|
DWK Life Sciences
736500-3530 |
300 mm | 45 mm-Kappe aus Polypropylen und austauschbare O-Ringe aus Silikon | 11,81 in. |
291.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A
- Mehrere Blots können mithilfe von Netzeinsätzen aus Nylon in einem einzigen Röhrchen hybridisiert werden, um die Membranen zu trennen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Sondenvolumen liegen bei ca. 5 ml pro Blot
- Verwendung von Röhrchen mit 35 mm Innendurchmesser und 300 mm Länge pro Standardrotator-Position oder von zwei Röhrchen mit 35 mm Innendurchmesser und 150 mm Länge pro Klemme
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
45 mm | |
35 mm | |
Schraube | |
Hybridisierungsröhrchen |
Polypropylen | |
1,25 in. | |
35 mm | |
Borosilikatglas | |
Hybridisierungsinkubatoren mit Rotatoren |