Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtrationsbaugruppen: Kolben mit Innengelenk 40/35, für 90 mm-Glasbaugruppen, Borosilikatglas, Beschreibung: Trichter für 47 mm-Baugruppen, zur Verwendung mit: Ultra-Ware 90 mm-Mikrofiltrationseinheit aus Glas, Standard-Konusverbindung: 40/35
Marke:  DWK Life Sciences 953827-0000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11818542
  • 234.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtrationsbaugruppen: Kolben mit Innengelenk 40/35, für 90 mm-Glasbaugruppen, Borosilikatglas, Beschreibung: Trichter für 47 mm-Baugruppen, zur Verwendung mit: Ultra-Ware 90 mm-Mikrofiltrationseinheit aus Glas, Standard-Konusverbindung: 40/35
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ultra-Ware 90 mm Mikrofiltrationseinheit aus Glas
40/35
1000 mL
Borosilikatglas
Kolben mit Innengelenk
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies > Filtrationskolben, Kapazität:1000 ml, ST-Innengelenk:40/35