Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer
Artikelnummer. 13406419
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,01 oz., 0,5 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
100 ml (3.3 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
40 ml (1.35 oz.)
Abstand (angloamerikanisch):
0.0005 bis 0.0025 in.
0.0005 bis 0.0055 in.
0.0008 bis 0.0022 in.
0.001 bis 0.003 in.
Länge (angloamerikanisch):
1.4 Zoll
2,3 in.
3,4 in.
4.9 in.
6.1 in.
8.4 in.
9,1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13406419
Marke: DWK Life Sciences 8853000001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Komplett aus Glas
Bestellinformation
Ein Artikel pro Karton. Im Lieferumfang sind zwei Stößel enthalten: Groß (zur ersten Probenreduktion) und klein (für das endgültige Homogenat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) 0.0005 bis 0.0025 in.
Abstand (metrisch) 0.06 bis 0.13 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0.03 oz.
Kapazität (metrisch) 1 ml
Material Glas
Produkttyp Dounce-Gewebemühle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Nukleus nach der Homogenisierung intakt bleibt
Länge (angloamerikanisch) 3,4 in.
Länge (metrisch) 88 mm
Fassungsvermögen 1 ml (0.03 oz.)