Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,01 oz., 0,5 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
100 ml (3.3 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
40 ml (1.35 oz.)
Abstand (angloamerikanisch):
0.0005 bis 0.0025 in.
0.0005 bis 0.0055 in.
0.0008 bis 0.0022 in.
0.001 bis 0.003 in.
Länge (angloamerikanisch):
1.4 Zoll
2,3 in.
3,4 in.
4.9 in.
6.1 in.
8.4 in.
9,1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Komplett aus Glas
Bestellinformation
Ein Artikel pro Karton. Im Lieferumfang sind zwei Stößel enthalten: Groß (zur ersten Probenreduktion) und klein (für das endgültige Homogenat)
Spezifikation
Spezifikation
| Abstand (angloamerikanisch) | 0.0005 bis 0.0025 in. |
| Abstand (metrisch) | 0.06 bis 0.13 mm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,01 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 ml |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Dounce-Gewebemühle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Nukleus nach der Homogenisierung intakt bleibt |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.4 Zoll |
| Länge (metrisch) | 37 mm |
| Fassungsvermögen | 0,01 oz., 0,5 ml |