Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromaflex™ Säulen
Artikelnummer. 12716788
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
300 mm
1200 mm
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
25 mm
48 mm
Säulenkapazität:
24 ml
147 ml
271 ml
2172 ml
Max. Druck:
100 psi
49,31 psi
75.41 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12716788
Marke: DWK Life Sciences 4208303010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Glasfass, zwei PTFE-Endfittings mit Polyethylen-Lagerhalterungen mit einer Porosität von 20 μm, 5 ft. (1.5 m) PTFE-Schlauch (Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16 Zoll mit Säulen mit einem Innendurchmesser von 1.0 cm, Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/8 Zoll mit Säulen mit einem Innendurchmesser von 2.5 und 4.8 cm), zwei Schlauchmuttern ohne Flansch, zwei Ferrulen ohne Flansch
Ideal für die Mitteldruckchromatographie mit wässrigen mobilen Phasen
  • Schraubgewinde
  • Mit PTFE abgedichteten O-Ringen und Endfittings
  • Die PTFE-Schicht wird über dem O-Ring gewellt, um eine lösungsmittelbeständige und auslaufsichere Dichtung zu bilden
  • Die Lösungsmittel berühren nur Oberflächen aus PTFE und Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie mit mittlerem Druck mit wässrigen mobilen Phasen
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Typ Chromatographiesäule
Max. Druck 75.41 psi
Porengröße 20 μm
Säulenkapazität 147 ml
Länge (metrisch) 300 mm
Material Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Begleitmaterial HDPE
Anschlusstypen 1/4-28 Anschluss ohne Flansch
Enthält Zwei Endanschlüsse aus PTFE mit 20 um Porengröße, Betthalterungen aus Polyethylen, 5 ft. lange PTFE-Schläuche, 2 Schlauchmuttern ohne Flansch und 2 Ferrulen ohne Flansch
Sterilisationsmethode Ethylenoxid, 2N NaOH oder 100 % Ethanol