Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromaflex™ Säulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
300 mm
1200 mm
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
25 mm
48 mm
Säulenkapazität:
24 ml
147 ml
271 ml
2172 ml
Max. Druck:
100 psi
49,31 psi
75.41 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
Innehåller
Glasfass, zwei PTFE-Endfittings mit Polyethylen-Lagerhalterungen mit einer Porosität von 20 μm, 5 ft. (1.5 m) PTFE-Schlauch (Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16 Zoll mit Säulen mit einem Innendurchmesser von 1.0 cm, Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/8 Zoll mit Säulen mit einem Innendurchmesser von 2.5 und 4.8 cm), zwei Schlauchmuttern ohne Flansch, zwei Ferrulen ohne Flansch
Ideal für die Mitteldruckchromatographie mit wässrigen mobilen Phasen
- Schraubgewinde
- Mit PTFE abgedichteten O-Ringen und Endfittings
- Die PTFE-Schicht wird über dem O-Ring gewellt, um eine lösungsmittelbeständige und auslaufsichere Dichtung zu bilden
- Die Lösungsmittel berühren nur Oberflächen aus PTFE und Borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie mit mittlerem Druck mit wässrigen mobilen Phasen |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Typ | Chromatographiesäule |
| Max. Druck | 100 psi |
| Porengröße | 20 μm |
| Säulenkapazität | 24 ml |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Borosilikatglas Typ I, Klasse A |
| Begleitmaterial | HDPE |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering