Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Adsorptions-/Ionenaustauschsäulen
Artikelnummer. p-61185
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Innendurchmesser (metrisch):
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Säulenkapazität:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Enthält:
Frittenscheibe
Ohne Frittenscheibe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11887413
Marke: DWK Life Sciences 4203200213
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit oder ohne Frittenscheibe
  • Borosilikatglas
  • Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung in Säulen der K420320-Serie
  • Verwenden Sie Glaswolle zur Unterstützung der Verpackung in Säulen der K420300-Serie (Verpackung nicht im Lieferumfang enthalten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viele Trennungen bei der Adsorptions- und Ionenaustauschchromatographie
Innendurchmesser (metrisch) 11 mm
Typ Adsorptions-/Ionenaustausch-Chromatographiesäulen
Porengröße 40 bis 60 μm
Säulenkapazität 20 mL
Länge (metrisch) 300 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Ohne Frittenscheibe