Learn More
DWK Life Sciences Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: Without Caps
Kimax N-51A Glas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen
114.00 €
Spezifikation
Klassifikation | B |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Anwendungen |
Gewindetyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11888492
|
DWK Life Sciences
60910-1 |
4 ml |
114.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Kimax N-51A-Glas mit geringer Extraktion
- Probenfläschchen aus Borosilikatglas ohne Verschlüsse
Compliance
KIMAX N-51A-Glas entspricht den Anforderungen von ASTM-Typ 1, Klasse B.
Spezifikation
B | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
ASTM Typ I |
Durchsichtig | |
Für allgemeine Anwendungen | |
Schraubverschluss |