Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen
Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung
281.00 € - 455.94 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Blau |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Beschreibung | Umgekehrte metrische Graduierungsskala |
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Transparente Ausgussringe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11787979
|
DWK Life Sciences
KC26720-250 |
250 ml |
387.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11797979
|
DWK Life Sciences
KC26720-500 |
500 ml |
442.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11707989
|
DWK Life Sciences
KC267201000 |
1000 ml | N/A | ||||||
11717989
|
DWK Life Sciences
KC26720-2000 |
2000 ml |
281.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung
- Breite Öffnungen und Verschlüsse mit GL 45 Gewinde gewährleisten einfachen Zugang und gute Abdichtung
- Mit blauen Verschlüssen und transparenten Ausgussringen
- Beschriftungsfläche und Skala aus langlebiger weißer Keramik
Spezifikation
Blau | |
Umgekehrte metrische Graduierungsskala | |
Transparente Ausgussringe | |
Schraube |
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
Weiße Skala aus Keramik-Emaille |