Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Komplette Destillierapparateinheit
Vollständig montiert
Marke: DWK Life Sciences 21500-1000
Beinhaltet:
- 500 oder 1000 ml Flachbodenkolben
- Destillationskopf mit 19/38 Standardkonus-Stopfen
- Ummantelter (200 mm) Graham Kondensator mit 19/38 Standardkonus-Verbindung
Beschreibung
Zum Destillieren kleiner Wassermengen oder zum Einsatz bei der APHA-Methode 4500-NH3 zur Bestimmung von Stickstoff (Ammoniak) in gereinigtem Trinkwasser, Naturwasser und hochreinem Abwasser (Konzentration <20 μg/l)
Spezifikation
500 oder 1000 ml-Flachbodenkolben, Destillieraufsatz mit Gelenkstopfen 19/38 , Graham-Kühler mit Kühlmantel und Gelenk 19/38 oben | |
Destillationsapparaturen | |
1000 ml (33.81 oz.) | |
1000 ml | |
19/38 |
Allgemeine Destillation und Phenol-Destillation | |
Borosilikatglas | |
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
27 | |
33.81 oz. |