Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Fläschchen
Die konische Vertiefung ermöglicht eine optimale Aufnahme des Inhalts mit einer Spritzennadel.
184.00 € - 379.00 €
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Modell | Spitz zulaufend |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Farbe | Skala | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Farbe | Skala | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16438899
|
DWK Life Sciences
60715-310 |
USP-Typ I | Bernsteinfarben | Nein | 0,08 dr. |
337.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12713057
|
DWK Life Sciences
60710-110 |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A | Durchsichtig | Ja | 0.03 dr. |
244.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12723057
|
DWK Life Sciences
60710-310 |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A | Durchsichtig | Ja | 0.08 dr. |
184.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10197908
|
DWK Life Sciences
60710-1 |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A | Durchsichtig | Nein | 0.25 dr. |
192.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15318055
|
DWK Life Sciences
60710-5 |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A | Durchsichtig | Nein | 1.35 dr. |
293.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15308055
|
DWK Life Sciences
60710-10 |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A | Durchsichtig | Nein | 2.75 dr. |
379.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Mikrofläschchen aus Klarglas mit oben offenem Verschluss und PTFE-beschichtetem Septum aus Silikon
- Die Konstruktion aus besonders dickwandigem Klarglas gewährleistet Beständigkeit und eine optische Vergrößerung des Inhalts
- Ohne Graduierung, mit Beschriftungsfläche
- Fläschchen mit Schraubgewinde
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
Spitz zulaufend | |
Schraubverschluss (oben offen) |
Borosilikatglas | |
Schraube |