Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Fläschchen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0,3 ml
0.3 ml
1.0 ml
5.0 ml
10.0 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Skala:
Ja
Nein
Volumen (angloamerikanisch):
0,08 dr.
0.03 dr.
0.08 dr.
0.25 dr.
1.35 dr.
2.75 dr.
Packungsgröße:
12 Stück
Descrizione
- Mikrofläschchen aus Klarglas mit oben offenem Verschluss und PTFE-beschichtetem Septum aus Silikon
- Die Konstruktion aus besonders dickwandigem Klarglas gewährleistet Beständigkeit und eine optische Vergrößerung des Inhalts
- Ohne Graduierung, mit Beschriftungsfläche
- Fläschchen mit Schraubgewinde
Specifica
Specifica
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 0.1 ml |
| Skala | Ja |
| Modell | Spitz zulaufend |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.03 dr. |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto