Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
304.00 € - 715.00 €
Spezifikation
Klassifikation | A |
---|---|
Material (Auskleidung) | PTFE/Gummi |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Gewindetyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11813023
|
DWK Life Sciences
60811B12 |
Schraubverschluss | 0.5 dr. |
715.00 €
288 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11842963
|
DWK Life Sciences
60811B-2 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 2.16 dr. |
424.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11832963
|
DWK Life Sciences
60811B-1 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 1 dr. |
351.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11852963
|
DWK Life Sciences
60811B-3 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 3.2 dr. |
438.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11862963
|
DWK Life Sciences
60811B-4 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 4.32 dr. |
530.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11892943
|
DWK Life Sciences
60811B-5 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 5.4 dr. |
340.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11872963
|
DWK Life Sciences
60811B-6 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 6.5 dr. |
605.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11882943
|
DWK Life Sciences
60811B10 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 10.82 dr. |
367.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11802953
|
DWK Life Sciences
60811B612 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 6.76 dr. |
304.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kleine Packungsgrößen
- Aus transparentem Borosilikatglas 33
- Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Schraube |
PTFE/Gummi | |
Borosilikatglas | |
Phenolharz |