Learn More
DWK Life Sciences Aluminumsiegel für Headspace-Fläschchen
Einfacher Zugriff auf den Inhalt des Fläschchens
149.76 € - 154.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Aluminium |
Menge | 1000er-Karton |
Verschlussgröße | 20 mm |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10540183
|
DWK Life Sciences
73821-20 |
Abreißkappe |
154.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10191962
|
DWK Life Sciences
73820-20 |
Abnehmbarer Bördel |
149.76 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Einfacher Zugriff auf den Inhalt des Fläschchens
- Einteilig
- Passend für GPI-Ausführung mit Aluminiumdichtung 20/20A
- Ohne Dichtungseinlage
- Aluminium
- 20 mm (0.787 Zoll) groß
Modell 73820-20
- Ausreißverhalten
- Abreißverhalten
Spécification
Naturfarben | |
Aluminium | |
1000er-Karton | |
20 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences Aluminumsiegel für Headspace-Fläschchen