Learn More
DWK Life Sciences Aluminumsiegel für Headspace-Fläschchen
Click to view available options
Typ:
Abnehmbarer Bördel
Abreißkappe
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Einfacher Zugriff auf den Inhalt des Fläschchens
- Einteilig
- Passend für GPI-Ausführung mit Aluminiumdichtung 20/20A
- Ohne Dichtungseinlage
- Aluminium
- 20 mm (0.787 Zoll) groß
Modell 73820-20
- Ausreißverhalten
- Abreißverhalten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1000er-Karton |
| Typ | Abnehmbarer Bördel |
| Verschlussgröße | 20 mm |