Learn More
DWK Life Sciences 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
Aus klarem KG-33 Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 74506-20
Beschreibung
Aus durchsichtigem KG-33-Borosilikatglas
Verschiedene Deckelmaterialien und Beschichtungen erhältlich.
Bestellinformation
Fläschchen werden in Zellschalen mit alphanumerischen Koordinaten verpackt, um eine schnelle und einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Tabletts sind eingeschweißt, um Reinheit zu gewährleisten. Jedes Tablett enthält 100 Fläschchen, fünf Tabletts pro Karton. Die Kappen werden in Polyethylen-Beuteln mit jeweils 100 Stück geliefert.
Spezifikation
Keine | |
Borosilikatglas | |
Schnelle und einfache Erkennung | |
0,67 oz. | |
20 mL | |
Nicht enthalten | |
ASTM E438 | |
22 mm |
Weiß | |
20 ml | |
Folienverpackung | |
Kimble | |
Keine | |
100/Karton (Fläschchen), 100/Beutel (Kappe) | |
Szintillationsfläschchen |