Learn More
DWK Life Sciences 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
Aus klarem KG-33 Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 74504-20
171.10 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus durchsichtigem KG-33-Borosilikatglas
Verschiedene Deckelmaterialien und Beschichtungen erhältlich.
Bestellinformation
Fläschchen werden in Zellschalen mit alphanumerischen Koordinaten verpackt, um eine schnelle und einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Tabletts sind eingeschweißt, um Reinheit zu gewährleisten. Jedes Tablett enthält 100 Fläschchen, fünf Tabletts pro Karton. Die Kappen werden in Polyethylen-Beuteln mit jeweils 100 Stück geliefert.
Spezifikation
Zellstoff-unterstützte Folie | |
Borosilikatglas | |
Schnelle und einfache Erkennung | |
0,67 oz. | |
20 mL | |
Mit Schraubverschluss | |
ASTM E438 | |
22 mm |
Weiß | |
20 ml | |
Folienverpackung | |
Kimble | |
Polypropylen | |
100/Karton (Fläschchen), 100/Beutel (Kappe) | |
Szintillationsfläschchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30