Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™
Artikelnummer. 16235111 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Mounting:
Freistehend
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16235111
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 7969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Grauer Spender für viertelgefaltete Wischtücher in schlanker, moderner Optik. Der Spender ist ideal für Industrie, Transport und Dienstleistungsunternehmen und senkt die Kosten durch kontrollierte Entnahme. Schnelle und leichte Entnahme, kombinierbar mit einer Vielzahl gefalteter Wischtücher.
  • Schnelle und leichte Entnahme viertelgefalteter Wischtücher
  • Er ist nach Bedarf positionierbar und bietet damit höchste Flexibilität und Vielseitigkeit.
  • Der Spender mit reinigungsfreundlicher Oberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen entspricht den Vorschriften für Nahrungsmittelsicherheit.
  • Kombinierbar mit WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuchspender
Farbe Grau
Tiefe (angloamerikanisch) 8.8 in.
Tiefe (metrisch) 22.3 cm
Länge (angloamerikanisch) 7.7 in.
Länge (metrisch) 19.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 8.8 in.
Breite (metrisch) 22.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8.3 in.
Höhe (metrisch) 21 cm
Aufnahmevermögen Wipes
Material Plastic
Mounting Freistehend
No. of Compartments 1
Product Style Top Loading
Format Quarterfold