Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Science™ Precision Wipes™ Wischtücher
Ideal for general low-lint cleaning tasks
Spezifikation
Produkttyp Delicate Task Wipe
Material Cellulosic Pulp
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Format POP-UP™ box
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pop-Up™ Dispenser Box reduces lint and electrostatic discharge
  • Coated package protects wipes from spills
  • White
Spezifikation
Spezifikation
Delicate Task Wipe
Weiß
POP-UP™ box
Cellulosic Pulp
Ja
Ideal for general low lint cleaning task