Learn More
Ansell Kimtech G3 weiße beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe Artikelnummer.: 17815365
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Kimtech G3 weiße beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17815365
L
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 17815365
Marke: Ansell 5688340
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Kimtech™ G3 weiße beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe bieten verbesserten Schutz vor Kontamination und eine verbesserte Haptik bei empfindlichen Anwendungen. Die puderfreien Handschuhe sind statisch ableitend und verfügen über eine hohe Griffigkeit für empfindliche, nicht sterile Prozesse.
  • Garantierte Konformität: PSA-Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und Verordnung 2016/425 in der im Vereinigten Königreich geltenden Fassung, EN ISO 374-1 Typ B (KPT) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz. Analysenzertifikat online verfügbar
  • Branchenführende Nitril-Einweghandschuhe bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität und werden in reinraumfertigen Verpackungen zur Minimierung von Abfällen bereitgestellt
  • Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und dünneren Produkten als Latexhandschuhe und bietet besseren Schutz vor einer Vielzahl an Schadstoffen, einschließlich Viren, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern
  • Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
  • Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert
Bestellinformation
Doppelt verpackt in gefüttertem Etui und flach gestapelt für einfachen Zugang zur Manschette.
Compliance
Geprüft nach IEST-RP-CC005.2. Erfüllt AQL 1.5-Standards für entscheidende Defekte.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6,2 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Modell 56883
Serie Kimtech™ Pure G3
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Name des Produkts
Ansell Kimtech G3 weiße beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe >