Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ Artikelnummer.: 12678345
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12678345
Durchsichtig
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Artikelnummer. 12678345
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 25646
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wenn Sie einen günstigen Augenschutz von einer guten Marke brauchen, ist die KleenGuard™
  • Diese leichte Brille ist auch über längere Zeiträume bequem zu tragen und passt über die meisten Korrektionsbrillen
  • Die umlaufende PSA-Schutzbrille mit klaren Gläsern schützt die Augen vor Funken, Spritzern und kleinen Verunreinigungen
  • Klare Schutzbrille mit universellem Nasensteg, die außergewöhnlichen und dennoch günstigen Augenschutz bietet
  • Die KleenGuard™
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Normen ANSI Z87.1-2010
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung; ANSI Z87.1/CSA Z94.3
Linsenbeschichtung Unbeschichtet
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrille
Material Plastic
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Plastic
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Ohne Rahmen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ >