Learn More
Ansell Kimtech™ M7 Gesichtsschleier
Einweg-Gesichtsschutzschleier mit gestrickten Stirnbändern oder Druckknöpfen sind aus fusselarmer Polyethylenfolie hergestellt. Das abgedeckte Nasenstück bietet mehr Komfort. Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7 und höher.
Marke: Ansell 62751
142.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einweg-Gesichtsschutzschleier mit gestrickten Stirnbändern oder Druckknöpfen sind aus fusselarmer Polyethylenfolie hergestellt. Das abgedeckte Nasenstück bietet mehr Komfort. Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7 und höher.
- Hergestellt aus fusselarmem Polyethylenfilm
- Überdecktes Nasenstück für mehr Komfort.
- Ultraschallbindung für höhere Produktintegrität
- Latex- und silikonfrei
- Ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltration zur Vermeidung von Kontamination.
- Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 7 oder höher.
Spezifikation
Gesichtsschleier für Reinräume | |
Schnappverschlüsse | |
Standard | |
Schleier, 62751 | |
Ja | |
Ja | |
38,1 cm | |
Kimtech™ M7 |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
Klasse 10000 (ISO 7) | |
Edelstahl-Druckknöpfe | |
15 in. | |
Doppelt verpackt |