Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 Latex beidseitig tragbare Handschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Analysenzertifikat online verfügbar
- Hochwertiges Latex bietet hochgradigen Schutz vor Kontamination durch Mikroorganismen, Chemikalienspritzer, Partikel und extrahierbare Substanzen
- Geeignet für den Einsatz in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher. Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Die Handschuhe sind nicht steril, beidseitig tragbar, einmalig verwendbar und naturfarben
- Die Struktur an Handflächen und Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Bestellinformation
100 Handschuhe, flach verpackt in einer Doppelpackung, mit Bündchen, die an der Öffnung des Innenbeutels ausgerichtet sind. Zehn Beutel pro Polyethylen-Verpackungsfolie, verpackt in einem doppelwandigen Transportkoffer.
Compliance
Getestet gemäß IEST-RP-CC005.2; erfüllt AQL 1.5-Standards für entscheidende Defekte. Erfüllt oder übertrifft ASTM D3578-Standard.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Kat. III gemäß (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1.5 |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |