Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 Latex beidseitig tragbare Handschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11867521
Click to view available options
Größe:
S
M
XL
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Kimtech™ G3 Latex Reinraumhandschuhe bieten empfindlichen und flexiblen Schutz in Reinräumen der ISO-Klasse 3 oder höher. Die Handschuhe verfügen über eine herausragende Reinheit und eine strukturierte Oberfläche für eine verbesserte Haptik.
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Analysenzertifikat online verfügbar
  • Hochwertiges Latex bietet hochgradigen Schutz vor Kontamination durch Mikroorganismen, Chemikalienspritzer, Partikel und extrahierbare Substanzen
  • Geeignet für den Einsatz in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher. Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
  • Die Handschuhe sind nicht steril, beidseitig tragbar, einmalig verwendbar und naturfarben
  • Die Struktur an Handflächen und Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Bestellinformation
100 Handschuhe, flach verpackt in einer Doppelpackung, mit Bündchen, die an der Öffnung des Innenbeutels ausgerichtet sind. Zehn Beutel pro Polyethylen-Verpackungsfolie, verpackt in einem doppelwandigen Transportkoffer.
Compliance
Getestet gemäß IEST-RP-CC005.2; erfüllt AQL 1.5-Standards für entscheidende Defekte. Erfüllt oder übertrifft ASTM D3578-Standard.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kat. III gemäß (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Modell 56813
Serie Kimtech™ Pure G3
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm