Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Schutz der PSA-Kat. 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. EN 388 4101X. EN 374-1 Typ A. Mikroorganismenschutz (Bakterien, Pilze und Viren)
- Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und Komfort bei längerer Verwendung
- Ausgezeichnete Nass- und Trockengriffigkeit – gute Griffigkeit für leicht ölige Anwendungen (besserer Schutz)
- Ausgezeichnetes ergonomisches Design – verringert die Ermüdung der Hand bei längerem Einsatz
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0120 |
Chlorinated | Nein |
Farbe | Grün |
Finger Thickness (English) | 15 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.38 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Palm Thickness (English) | 15.7 mil |
Palm Thickness (Metric) | 0.4 mm |