Learn More
Kimble™ KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit Graduierung
Artikelnummer. 11868452
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11868452
Marke: Kimble™ 45066A25200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
KIMAX™ Röhrchen mit einem Oberteil zur Aufnahme eines standardmäßigen Kegelstopfens (im Lieferumfang enthalten)
  • Graduiert und kalibriert auf Volumenaufnahme
  • Skala, Beschriftung und Beschriftungsbereich aus strapazierfähiger, weißer Emaillekeramik
  • Kapazität 50 ml, max. RZB 2980
  • Außendurchmesser des Röhrchens 29 mm, Länge ohne Stopfen 148 mm
  • Graduierungabstände 0 bis 10: 0.5 ml, 10 bis 50: 1 ml
  • Toleranz) 0 bis 1: ±0.075 ml, über 1 bis 2: ±0.15 ml, über 2 bis 5: ±0.30 ml, über 5 bis 10: ±0.50 ml
  • Normschliffkegel 19, Ersatzstopfen 850100
  • Packung mit 6 Stück, Karton mit 12 Stück
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
  • Nicht mit Stopfen im Röhrchen zentrifugieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Ausblasen
Zertifizierung/Konformität USP, ASTM E 438
Verschlussmaterial Glas
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Nein
Material Borosilikatglas
Anzahl Stopfen 19
Toleranz 0 bis 1 ml in ±0.075 ml, >1 bis 2 ml in ±0.15 ml, >2 bis 5 ml in ±0.3 ml, >5 bis 10 ml in ±0.5 ml
Länge (metrisch) 148 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Graduierungen 0 bis 10 ml in Schritten von 0,5 ml, 10 bis 50 ml in Schritten von 1 ml
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 2980 × g