missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit verstärkter Spitzenöffnung
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
Marke: DWK Life Sciences 37034A10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
Bestellinformation
Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen. Entwickelt nach ASTM™ E 1044.
Spezifikation
ASTM E1044 | |
Ja | |
13.77 Zoll | |
Orange | |
350 mm |
Borosilikatglas | |
0.1 ml | |
± 0.06 ml | |
10 mL | |
Serologische Pipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur