Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40 mm-Kleinflansch aus Aluminium mit Schlauchwelle
Artikelnummer. 10737841 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 10mm Schlauch-ID
Für 15 mm Schlauch-ID
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10737841
Marke: VACUUBRAND™ 20662523