missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ Kompaktsystem für 100 ml Fett-Extraktion

Komplette Kompakt-Einzelproben-Extraktionsapparatur für die Soxhlet-Extraktion. behr Labor-Technik™ KEX 100 F Soxhlet-Extraktor-System inklusive Stutzen.

Marke:  behr Labor-Technik™ B00217710

Artikelnummer. 10054220

  • 1140.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit Hahn
  • Für100 ml-Fettextraktion
  • Eine Probenposition
  • Komplette Kompaktapparatur für die Einzelprobenextraktion:
    • Ständer
    • Heizmantel
    • Schläuche
    • Glasprodukte
      • Rundbodenkolben
      • Extractor
      • Dimroth Rückflusskondensator
  • Stufenlose Heizregelung.
  • Die Verwendung von Extraktoren mit Absperrhahn macht eine zusätzliche Destillation nach der Extraktion überflüssig
  • Kondensatoren mit aufgeschraubten Schlauchnippeln
Spezifikation

Spezifikation

Soxhlet-Extraktor
71,5 cm
7,5 kg
230 V AC
100 ml
23 cm
50/60 Hz
450 W
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Information

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
behr Labor-Technik™ Kompaktsystem für 100 ml Fett-Extraktion > Kapazität: 100 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt