Learn More
behr Labor-Technik™ Kompaktsystem für 250ml Fett-Extraktion EXTRACTION
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Hahn
- Für100 ml-Fettextraktion
- Eine Probenposition
- Komplette Kompaktapparatur für die Einzelprobenextraktion:
- Ständer
- Heizmantel
- Schläuche
- Glasprodukte
- Rundbodenkolben
- Extractor
- Dimroth Rückflusskondensator
- Stufenlose Heizregelung.
- Die Verwendung von Extraktoren mit Absperrhahn macht eine zusätzliche Destillation nach der Extraktion überflüssig
- Kondensatoren mit aufgeschraubten Schlauchnippeln
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Soxhlet-Extraktor |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Höhe (metrisch) | 80 cm |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Gewicht (metrisch) | 7,5 kg |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V AC |
| Wirkleistung | 450 W |