Learn More
Ansell™ Gelbe Ärmlinge, Stoff
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
254 mm
356 mm
457 mm
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Hightech-Kevlar™-Para-Aramid-Kurzfasern.
- Außergewöhnliche Schnittfestigkeit und Fingerfertigkeit.
- Die Konstruktion aus 100 % Dupont Kevlar™ bietet für ihr Gewicht eine sehr hohe Schnittfestigkeit.
- Die meisten Ärmel verfügen über Daumenschlitze zum Schutz des Handgelenkbereichs.
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Bauweise | Gestrickt |
Produkttyp | Überziehhülsen |
Material | Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser |
Farbe | Gelb |
Stulpenform | Manschette |
Zertifizierung/Konformität | CE-0493, Kategorie III |
Länge (metrisch) | 254 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Gelbe Ärmlinge, Stoff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur