Learn More
Gibco™ Keratinozyten-SFM Supplement: Humaner rekombinanter epidermaler Wachstumsfaktor (EGF 1-53) & Rinder-Hypophysenextrakt (BPE)
Artikelnummer. 10134762
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10134762
Marke: Gibco™ 37000015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Keratinozyten-SFM Supplement: Humaner rekombinanter epidermaler Wachstumsfaktor (EGF 1-53) & Rinder-Hypophysenextrakt (BPE)
Humaner rekombinanter epidermaler Wachstumsfaktor (EGF 1-53) und Rinder-Hypophysenextrakt (BPE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung –5 bis –30 °C
Beschreibung Keratinozyten-SFM Supplement, 1 ml, Epithelzellen, Keratinozyten Zelltyp, menschliche Spezies, Trockeneisversandzustand, Serum-Free Level, Phenolroter Indikator, Für Säugetierzellkulturen,–5 bis–30° C Lagertemperatur
Zelltyp Epithelzellen, Keratinozyten
Produkttyp Keratinozyten-SFM Supplement
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 1 ml
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.